Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Etikett
Artikelnummer. 30193464 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Ethanol
Isopropanol
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Alle Flaschen sind nur zum Dispensieren und nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen. Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln.
Artikelnummer. 30193464
Marke: Fisherbrand™ F116460624
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle Flaschen sind nur zum Dispensieren und nicht zur Langzeitlagerung vorgesehen. Verwenden Sie LYOB nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln.
Beinhaltet
Die Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett sind mit den Codes und Symbolen des Department of Transportation (DOT) sowie der National Fire Protection Association (NFPA) und des Chemical Abstract Service (CAS), Schutzausrüstungssymbolen sowie Informationen zu den Zielorganen bedruckt.
Die Flaschen aus Polyethylen mit Polypropylen-Verschlüssen gewährleisten auslaufsicheres Dosieren.
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant
  • Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
  • Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closure with leakproof design
  • Bottles can be purchased separately or in variety packs that include water, acetone, methanol, isopropanol, toluene and ethanol
Compliance
Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 mL
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Natural
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isopropanol
Material LDPE, Polyethylene
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Yellow
Closure Included Yes
Einwegprodukt Reusable
Graduated No
Öffnung Wide, Threaded
Form Cylindrical
Produkttyp Safety-labeled Wash Bottle
Chemical Label Isopropanol
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussgröße 53 mm
Autoklavierbar Not Autoclavable