Learn More
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett
Artikelnummer. 10022564
500 ml, Aceton
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Toluol
Wasser
Beinhaltet die Codes und Symbole des Verkehrsministeriums (Department of Transportation, DOT) und der National Fire Protection Association (NFPA). Die Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett beinhalten zudem die Chemical Abstract Service (CAS)-Nummer, Schutzausrüstungssymbole und Zielorganinformationen.
  • Leicht abzulesende, bedruckte Flaschen
  • Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) für einfaches Nachfüllen
  • Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE; Natriumhypochlorit ist weißes LDPE für Lichtschutz zwischen 230 und 450 nm; Toluol ist eine rote LDPE-Flasche
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Erfüllt die Anforderungen der OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
  • Nur mit LDPE-kompatiblen Lösungsmitteln verwenden
Bestellinformation
Erhältlich in Sechser-Kartons, alle mit gleichem Etikett oder als Sechs-Flaschen-Sortiment: jeweils eine 500 ml-Flasche Aceton, Ethanol, Isopropanol, Methanol, Toluol und Wasser.
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aceton
Material Polyethylen
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Rot
Zertifizierung/Konformität OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Produkttyp Spülflasche
Chemical Label Acetone
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spritzflaschen mit Sicherheitsetikett >