Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung Artikelnummer.: 15337037
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Artikelnummer. 15337037
500 ml, Ethanol, Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch, Orange
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Artikelnummer. 15337037
Marke: Azlon WGW541VTMLR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Mehrsprachige Weithals-Spritzflaschen mit einem Entlüftungsventil zur Vermeidung von Tropfenbildung
  • Unlöslich in bis zu vier Sprachen bedruckt, mit vier verfügbaren Sprachkombinationen.
  • Auswahl aus fünf Lösungsmitteletiketten mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen.
  • Ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die bei Gebrauch ihre Form beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Beschreibung Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Material LDPE
Verschlussfarbe Orange
Höhe (metrisch) 163 mm
Chemical Label Ethanol
Durchmesser (metrisch) 75 mm
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Safety Venting Wash Bottles
    Product Information
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung >