Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals Artikelnummer.: 10708805
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Artikelnummer. 10708805
500 ml, 10/Packung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Anzahl pro Packung:
10/PK
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Artikelnummer. 10708805
Marke: Azlon BNH0500P
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE zeichnen sich durch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit aus und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Leicht, aber sehr strapazierfähig im Einsatz
  • Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
  • Großpackungen enthalten die gleiche Anzahl an Flaschen und Verschlüssen, die separat verpackt sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 160 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,29 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals >