Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten in den äußerst zuverlässigen Laborflaschen, die speziell für anspruchsvolle Langzeit-Laboranwendungen entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ 2002-0016
22.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24323" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10517341
  • 49.05 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern, transportieren und verpacken Sie Flüssigkeiten mit den äußerst zuverlässigen und haltbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss. Diese halbflexiblen, durchscheinenden Allzweckflaschen wurden speziell für langfristige, anspruchsvolle Laboranwendungen entwickelt und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
  • Vielseitig und im Labor unabkömmlich
  • Gleichmäßige Wände bieten Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen Risse oder Löcher
  • Geeignet zur Verwendung in einem Tiefkühlgerät bis zu -100 °C (-149 °F)
  • Polypropylen-Verschlüsse sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Nimmt am ACT-Label-Programm teil
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424584 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/03/2025 Catalog Number2002-0016
Chargennummer1420324 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/01/2025 Catalog Number2002-0016
Chargennummer1282823 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2002-0016
Chargennummer1411678 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/09/2024 Catalog Number2002-0016
Chargennummer1406830 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/06/2024 Catalog Number2002-0016
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    24
    Stunden
    15
    Minuten
    34
    Sekunden
    17
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität mit Verschluss > Fassungsvermögen: 16 oz (500 ml); Größe Schraubverschluss 28 mm-415
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
†Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen.
Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.