Learn More
Fisherbrand™ Universalflaschen mit engem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Durchsichtige Universalflaschen
- Schraubverschluss aus Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung und Probenahme von Flüssigkeiten |
Enthält | Polypropylen-Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 93 mm |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universalflaschen mit engem Hals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur