Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghalsflaschen aus braunem HDPE in Laborqualität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15548199
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 15548199
Marke: Thermo Scientific™ 20049050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern, versenden und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten in diesen braunen Enghalsflaschen aus HDPE. Sie bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Säuren, Basen und Alkoholen.
Lagern, transportieren und verpacken Sie lichtempfindliche Flüssigkeiten mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ braunen HDPE-Enghalsflaschen in Laborqualität. Die Flaschen bieten hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
Eigenschaften:
  • Braune Flasche verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
  • Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
  • Vielseitige Flaschen für Anwendungen, bei denen die Lichteinwirkung verringert werden muss
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100° C (-148° F)
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
Im Lieferumfang enthalten:
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Braune Enghalsflasche in Laborqualität
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Bernsteinfarben
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 58 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Höhe (angloamerikanisch) 2,3 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.