Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen
Zur Verwendung mit Gilson Pipetten
Marke: Axygen™ T-5000-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
T-5000-C:
Passend für Gilson P5000 und MLA-Pipettor
Graduierungsmarkierungen in 1, 2, 3, 4, 5 und 0.5 mL-Schritten
T-10ML-C:
Passend für Gilson P10ML und und MLA Pipetten
Spezifikation
1000 bis 5000 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Bulk | |
250 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Ja | |
1, 2, 3, 4, 5 ml und 0,5 ml-Inkremente dazwischen |
Ungefiltert | |
klar | |
DNase-, RNase- und Pyrogen-frei | |
Makro | |
MLA™ Pipette, Gilson™ Pipetman™ P10ML, Gilson™ Pipetman™ P5000 | |
Polypropylen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
DateigrößeVersion: 2.2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen > 1000 bis 5000 μl; Makrovolumen; Großpackung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur