Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 ml
1000 bis 5000 μl
Packungsgröße:
2000 Stück
2500 Stück
Description
T-5000-C:
Passend für Gilson P5000 und MLA-Pipettor
Graduierungsmarkierungen in 1, 2, 3, 4, 5 und 0.5 mL-Schritten
T-10ML-C:
Passend für Gilson P10ML und und MLA Pipetten
Spécification
Spécification
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Format | Großpackung |
| Spitzenform | Makro |
| Verpackung | 200 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson Pipetman P10 mL, MLA |
| Material | Polypropylen |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu