Learn More
Axygen™ Axygen™ Freistehende 0,5 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss
Mit gegenüber vielen gebräuchlichen Laborchemikalien beständigen O-Ringen
Marke: Axygen™ SCT-050-SS-C-S
125.81 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben.
- Vorsterilisierte und nicht sterile Röhrchen erhältlich
- Unsterile Kappenröhrchen haben ungebundene, schlaufenlose Kappen mit O-Ring
- Vorsterilisierte Kappenröhrchen haben schlaufenlose Kappen, die mit O-Ringen befestigt sind
- O-Ring mit Gewinde für gleichmäßigen Verschluss und Zentrifugationen bis zu 20,000 x g
- Ein breites Sortiment an farbigen Röhrchen zur einfachen Probenerkennung
Spezifikation
Schraubverschluss | |
Durchsichtig | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
O-Ring | |
Steril | |
Konisch |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Polypropylen | |
Durchsichtig | |
Ohne Schlaufe | |
500/Packung | |
Schraubverschluss | |
20000 x g |