Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
Marke:  Micronova™ QDMS-8
67.25 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13128695
  • 94.70 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Megaswat™ Adapter
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
  • Adapter auch in Längsform für die Reinigung von Tanks und Kammern erhältlich
  • Der Adapter aus Edelstahl und flexiblem Polyethylen nimmt die MegaSwat Bezüge auf
  • Wird am Universalgriff aus Edelstahl befestigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
5,1 x 20,3 cm (2 x 8 in.)
8 in.
20,3 cm
5,1 cm
Nein
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
Moppadapter
Unsteril
Autoklavierbar
3 in.
Einzeln verpackt, 6 Stück pro Karton
Bezüge der Serie MS6 Megaswat und Griffe der Serie SSU
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters > Hochdichter Polyethylen-MegaSwat-Adapter