Learn More
Thermo Scientific™ MRS-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (ISO) (dehydriert)
Isolieren und zählen Sie Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln, einschließlich schwieriger und langsam wachsender Lactobacillus-Stämme, mit MRS-Agar (ISO).
Marke: Thermo Scientific™ CM1153B
175.01 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und zählen Sie Milchsäurebakterien aus Lebensmitteln mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS(ISO)-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (dehydriert) bei gleichzeitiger Einhaltung der Norm ISO 15214: 1998. Dieser Nährboden fördert das Wachstum aller Laktobazillenstämme, sogar das der schwierigen und langsam wachsenden Stämme Lactobacillus brevis und Lactobacillus fermenti.
MRS-Agar (ISO) dient der Zählung und Isolierung mesophiler Milchsäurebakterien aus Lebensmittelproben. MRS-Agar (ISO) fördert das Wachstum von Milchsäurebakterien, die Arten folgender Gattungen umfassen: Lactobacillus, Streptokokkus, Pediokokkus, und Leuconostoc.- Gemäß ISO 15214: 1998 Normen.
- Bessere Leistung als der Tomatensaft-Nährboden von Briggs1 und der Fleischextrakt-Tomatensaft-Nährboden von de Man.
Die MRS-Rezeptur wurde 1960 von de Man, Rogosa und Sharpe2 entwickelt, um eine variable Komponente (Tomatensaft) zu ersetzen und gleichzeitig ein Medium zur Verfügung zu stellen, das ein gutes Wachstum von Laktobazillen in Milchprodukten unterstützt, selbst solche Stämme, die ein schwaches Wachstum in den vorhandenen Medien zeigten.
MRS-Agar (ISO) entspricht der Formulierung laut ISO 15214: 1998 Horizontale Methode zur Zählung von mesophilen Milchsäurebakterien―Kolonienzählung bei 30 °C.
Das Nährmedium zeigt eine gewisse Selektivität. Wenn jedoch die Kontamination durch Hefen und Schimmelpilze aus Lebensmittelproben ein Problem darstellt, können diese Mikroorganismen durch die Zugabe selektiver Wirkstoffe wie Sorbinsäure, Ciprofloxacin oder Clindamycin gehemmt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
Spezifikation
10°bis 30 °C | |
Pulver | |
500 g |
MRS-Agar (DeMan, Rogosa und Sharpe) (ISO) (dehydriert) | |
Agar |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
77Stunden
1Minuten
36Sekunden
58Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%