Learn More
Cytiva HyClone™ Amphotericin B-Lösung (Fungiezon)
Marke: Cytiva SV30078.01
40.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein keimtötender Wirkstoff gegen Pilze
- Zum Einsatz gegen Pilze, Hefen und Schimmelpilze
- Stört bei entsprechend sensitiven Pilzen die Permeabilität der Zellmembran durch Bindung von Sterinen
- Die übliche Arbeitskonzentration beträgt 2,5μg/ml, bei 30μg/ml ist Amphotericin B zytotoxisch.
Spezifikation
Gefroren lagern | |
Antimykotisch, Antifungiell | |
Flüssig |
Amphotericin-B-Lösung (Fungizone-Lösung), 250 mu;g/ml | |
250 μg/ml | |
50 mL |