Learn More
Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar)
Isolieren und differerenzieren Sie Pseudomonas aeruginosa selektiv mit Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) Fertigplatten.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5076A
14.46 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11914122
  • 30.50 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Isolieren und differenzieren Sie Pseudomonas aeruginosa selektiv mit Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) präparierten Platten. Pseudomonas aeruginosa erzeugt auf dem Medium eine charakteristische hellgrüne Farbe.
Pseudomonas-C-N-Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) dient zur selektiven Isolierung von Pseudomonas aeruginosa aus einer Reihe von Proben.
Die Formel wurde von Goto und Enomoto1 nach der Demonstration von Cetrimid als Selektivmittel durch Lowbury und Collins beschrieben.2.
Cetrimid ist eine quaternäre Ammoniumverbindung mit bakterizider Aktivität gegen ein breites Spektrum von grampositiven und einige gramnegative Organismen.
Goto und Enomoto zeigten, dass die Zugabe von 15 μg/ml Nalidixsäure bei gleichzeitiger Reduzierung des Cetrimid-Gehalts auf 200 mg den Wirkungsgrad verbesserte. Das Medium ergab eine bessere Recovery von Pseudomonas aeruginosa mit verbesserter Pigmentbildung und unterdrückte gleichzeitig Klebsiella, Proteus und Providencia spp., wobei letztere Organismen problemverursachende Kontaminanten herkömmlicher Cetrimid-Medien waren.
Pseudomonas aeruginosa erzeugt eine Reihe wasserlöslicher Eisenchelatoren einschließlich des gelb-grünen oder gelb-braunen fluoreszierenden Pyoverdins. Bei Kombiantion von Pyoverdin mit dem blauen wasserlöslichen Pyocyanin (ebenfalls von den Organismen gebildet) entsteht die für Pseudomonas aeruginos charakteristische leuchtendgrüne Farbe. Zugabe von Magnesiumchlorid und Kaliumsulfat zum Nährmedium verbessert die Produktion dieser Chelatoren.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Perlweiß, transparent
Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar)
Deutschland
17 mL
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
6°bis 12 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6260953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO5076A
Chargennummer6260952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO5076A
Chargennummer6258121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberPO5076A
Chargennummer6258122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberPO5076A
Chargennummer6258123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberPO5076A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N Selektiv-Agar (Cetrimid-Agar) > 17 ml; 17 g ± 5 %
Nur für den professionellen (In-vitro-diagnostischen) Gebrauch.