Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit-L™ Pipettenspitzen mit geringer Retention in Gestellen mit abnehmbaren Deckeln
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Brand: Thermo Scientific™ 2779-05
90.22 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Das SoftFit-L System ist kompatibel mit Rainin LTS Pipetten von Rainin Instrument LCC.
- Mit geringer Retention erhältlich
- Sterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Pyrogen.
- Hergestellt nach den höchsten Qualitätsnormen der Branche
Specifications
1000 l, mit Filter, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
3,39 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Universal, Low-Retention | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |
1000 μl | |
Steril | |
1000 l | |
8,61 cm | |
Racks | |
Blau | |
SoftFit L |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.