Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR-Platten, 96-Well, klar, halbhoher Rand
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, klare, halbversetzte PCR-Platten sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe.
Marke: Thermo Scientific™ BC3596
102.12 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Armadillo™ 96-Well, klare, PCR-Platten mit halbhohem Rand sind die ultimativen PCR-Hochleistungskunststoffe. Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bietet unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung.
Platten mit Barcodes (Teilenummern BC-2596, BC-3496, BC-2496, BC-3596) sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz, robotischer PCR und qPCR konzipiert und verfügen über einen erhöhten Rand, um die Dichtheit zu verbessern. Sie sind sowohl mit transparenten (BC-2596, BC-2496) als auch mit weißen (BC-3596, BC-3496) Wells und mit Barcode 128 nach Industriestandard erhältlich.
Überzeugende Details- Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
- Stellfläche nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Stellfläche die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
- Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
- Dünnwandige Wells mit U-Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
- Eingerückte alphanumerische Beschriftung der Gitterreferenz—Integriertes Rahmen- und Well-Design für verbesserte Hitzeversiegelung
- Erhältlich in klaren und weißen Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
- Mit Barcode erhältlich—Alle Platten können mit standardmäßiger oder kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatische Anwendungen geliefert werden
Die Barcodes beinhalten den Standard-Code der Branche 128. Das Etikett selbst hält Temperaturen von -196 °C bis 120 °C stand, damit sich die Barcodes während des gesamten Arbeitsablaufs nicht von der Platte lösen. Außerdem verfügt es über eine spezielle Beschichtung, um das ‘Abreiben' des Codes während der Handhabung praktisch zu vermeiden. Die beiden Barcodes sind jeweils auf der gegenüberliegenden Seite mit der Nummerierung bzw. Buchstabenmarkierung auf der Platte angebracht.
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
8 x 12 | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
96 | |
Standard | |
Clear |
Standard | |
Durchsichtig, Weiß | |
Semi-skirted | |
PCRqPCR/Real-Time PCR | |
25 Platten | |
Weiß |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
19Minuten
1Sekunden
39