Learn More
Molecular Probes™ ARES™ Alexa Fluor™ 647 DNA Labeling Kit
ARES™ Alexa Fluor™ 647 DNA-Markierungskit
Marke: Molecular Probes™ A21676
614.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das ARES™ Alexa Fluor™ DNA-Markierungskits bietet eine vielseitige, zweistufige Methode zur Markierung von DNA mit unseren Alexa Fluor™ Farbstoffen. Im ersten Schritt wird ein aminmodifiziertes Nukleotid mit herkömmlichen enzymatischen Markierungsmethoden in die DNA integriert. Im zweiten Schritt wird die aminmodifizierte DNA mit unserem firmeneigenen aminreaktiven Alexa Fluor™ 647-Farbstoff chemisch markiert. Die markierten Sonden können für Fluoreszenz--in-situ-Hybridisierung (FISH) und Mikroarray-Verfahren verwendet werden. Wir bieten ARES™ Alexa Fluor™ DNA-Markierungskits in fünf fluoreszierenden Farben an. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 5 bis 10 Markierungsreaktionen von je 1 bis 5 μg DNA.ARES™ Alexa Fluor™ Markierungskit – Technische Daten:
Einheitlichere Markierung mit ARES™ Markierungskits
ARES™ Alexa Fluor™ Markierungskits verwenden eine zweistufige Markierungstechnologie – Nick-Translation zur enzymatischen Integration eines aminmodifizierten Nukleotids (Aminoallyl dUTP) mit anschließender chemischer Markierung mit Alexa Fluor™ Farbstoffen. Diese Methode erreicht eine Homogenität und Konsistenz der Markierung, die mit konventioneller enzymatischer Integration markierter Nukleotide nur schwer zu erreichen ist.
Wir bieten diese zweistufige Markierungstechnologie auch in unseren FISH Tag™ DNA- und FISH Tag™ RNA-Kits an, die eine vollständige Workflow-Lösung für FISH-Anwendungen bieten, indem sie alle Reagenzien, die für eine Sondensynthese, -markierung, -aufreinigung erforderlich sind, und ein Anti-Fade-Reagenz enthalten, das das Signal während der Fluoreszenzmikroskopie schützt.
Weitere Optionen für die Nukleinsäuremarkierung
Zur Überprüfung verschiedener Optionen für die Nukleinsäuremarkierung (einschließlich DNA- und RNA-FISH) siehe Labeling Oligonucleotides and Nucleic Acids (Markierung von Oligonukleotiden und Nukleinsäuren) – Abschnitt 8.2 im Handbuch für Molecular Probes™.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Kit | |
Sonden (markierte DNA), cDNA (markiert) | |
Ja | |
ARES™, Alexa Fluor™ | |
1 kit |
Fluoreszenz | |
Alexa Fluor™ 647 | |
DNA (allgemein), cDNA | |
Indirekte Markierung | |
DNA-Markierungskit | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.