Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix
Eine kostengünstige Lösung für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Marke:  Applied Biosystems™ 4472919
977.90 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13266519
  • 1814.00 € / 2500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Der 2x Mix enthält SYBR GreenER Farbstoff, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs mit einer Mischung aus dUTP/dTTP, wärmelabile UDG, ROX passiven Referenzfarbstoff und optimierte Pufferkomponenten.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix > 5 x 5 ml