Learn More
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix
Der Applied Biosystems™ TaqMan™ Umwelt-Mastermix 2.0 ermöglicht die präzise auf Echtzeit-PCR basierende Detektion von Krankheitserregern in Gegenwart vieler Inhibitoren
Marke:  Applied Biosystems™ A30865
118.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15622139
  • 131.00 € / 1 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern.
qPCR
Schnell oder standardmäßig
TaqPath™
1 x 1 ml
200 Reaktionen
200 Reaktionen
Primer-Sonde
Taq DNA-Polymerase
7500 Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, ViiA™ 7 System, ViiA 7 Dx, QuantStudio™ Dx, StepOnePlus™ System, StepOne™ System
qPCR Master Mix
Nasseis
Genotypisierung
1 x 1 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2795996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA30865
Chargennummer2823380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA30865
Chargennummer2825154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA30865
Chargennummer2835805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30865
Chargennummer2848588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberA30865
Name des Produkts
Applied Biosystems™ TaqPath™ ProAmp™ Master Mix > 1 x 1 ml