Learn More
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix
Eine kostengünstige Lösung für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
107.00 € - 3460.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Das 2-fach-Gemisch enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG, passiven Referenzfarbstoff ROX und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 1 ml-Röhrchen, ausreichend für 100, 20 µl Reaktionen (10 µl Mastermix pro Reaktion). Bei 2–8 °C lagern. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (genaues Verfallsdatum auf dem Produkt und COFA). Empfehlungen zur Primer-Konzentration für die StepOne- und StepOnePlus-Systeme finden Sie im Benutzerhandbuch. |
---|---|
Nachweisverfahren | SYBR |
Form | Flüssig |
Format | Fläschchen |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
Beinhaltet: Der 2x Mix enthält SYBR GreenER Farbstoff, AmpliTaq DNA Polymerase UP, dNTPs mit einer Mischung aus dUTP/dTTP, wärmelabile UDG, ROX passiven Referenzfarbstoff und optimierte Pufferkomponenten.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13246519
|
Applied Biosystems™
4472903 |
1 x 1 ml |
107.00 €
100 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13256519
|
Applied Biosystems™
4472908 |
1 x 5 ml |
426.00 €
500 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13276519
|
Applied Biosystems™
4472918 |
2 x 5 ml |
786.00 €
1000 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13266519
|
Applied Biosystems™
4472919 |
5 x 5 ml |
1814.00 €
2500 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13236529
|
Applied Biosystems™
4472920 |
10 x 5 ml |
3460.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
13286519
|
Applied Biosystems™
4472913 |
1 x 50 ml |
3420.00 €
5000 Reaktionen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Spezifisch – Minimierung von Primer-Dimeren und unspezifischer Amplifikation
- Reproduzierbar und empfindlich – konsistente Amplifikation über einen breiten Dynamikbereich
- Hell – enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff für maximale Helligkeit
- Schützt vor Verschleppungskontamination – enthält wärmelabile UDG
- Für Standard- und Schnellzyklus-Modi geeignet
Entwickelt für maximale Spezifität:
- SYBR™ Select Master Mix enthält in einer praktischen 2-fach konzentrierten Fertigmischung alle nötigen Komponenten für Ihre Echtzeit-PCR-Reaktion, mit Ausnahme von Template und Primern.
- Der Master Mix enthält AmpliTaq™ DNA-Polymerase, UP, eine hochreine DNA-Polymerase mit firmeneigenem Hot-Start-Mechanismus für herausragende Spezifität.
Reproduzierbare Ergebnisse über einen breiten Dynamikbereich:
- SYBR™ Select Master Mix wurde speziell für zuverlässige Ergebnisse von 100 ng bis 0.1 pg cDNA pro Reaktion entwickelt und kann eine einzelne Kopie genomischer DNA auf zuverlässige Weise erkennen.
Enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff und wärmelabile UDG:
- Der SYBR™ GreenER™ Farbstoff ist gegenüber der PCR weniger hemmend als der SYBR™ Green I Farbstoff und erzeugt somit hellere Signale.
- Wärmelabile Uracil-DNA-Glykosylase (UDG) ist zur problemlosen Verschleppungskontaminationskontrolle im Lieferumfang enthalten.
Kompatibilität mit Geräten:
- Der SYBR™ Select Master Mix eignet sich für die Standard- und Schnellzyklus-Modi und ist mit allen Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten außer dem 7900HT Echtzeit-PCR-System kompatibel.
- Er ist zudem mit den Systemen Bio-Rad IQ™5, Roche LightCycler™ LC480 und Stratagene™ MX3005P™ kompatibel.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Das 2-fach-Gemisch enthält SYBR™ GreenER™ Farbstoff, AmpliTaq™ DNA Polymerase UP, dNTPs mit dUTP/dTTP-Mischung, hitzelabiles UDG, passiven Referenzfarbstoff ROX und optimierte Pufferkomponenten. Enthält 1 x 1 ml-Röhrchen, ausreichend für 100, 20 µl Reaktionen (10 µl Mastermix pro Reaktion). Bei 2–8 °C lagern. Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage (genaues Verfallsdatum auf dem Produkt und COFA). Empfehlungen zur Primer-Konzentration für die StepOne- und StepOnePlus-Systeme finden Sie im Benutzerhandbuch. |
|
Flüssig | |
Hoch | |
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
SYBR GreenER | |
SYBR™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Genexpression | |
Integrierter Heißstart |
SYBR | |
Fläschchen | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
ROX (vorgemischt) | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
100 Reaktionen von 20 μl | |
2X | |
DNA (genomisch), cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ SYBR™ Select Mastermix