Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke: Applied Biosystems™ N8080155
Beinhaltet: Inhalt: 5 x 200 μl AmpliTaq DNA-Polymerase (5 E/μl); 4 x 1.5 ml GeneAmp 10X-PCR-Puffer II (500 mm KCl, 100 mm Tris-HCl pH 8.3); 4 x 1.5 ml 25 mm MgCl2.
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Rekombinante DNA-Polymerase durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli. Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, dessen rekombinante Eigenschaften sowie seine Reinigungsmethode für unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit sorgen.
- Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, was seine umfassende Nützlichkeit und Wirksamkeit bezeugt
- Dank seines thermischen Aktivitätsprofils eignet es sich gut für PCR-Anwendungen
- QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Inhalt: • 5 × 200 µl AmpliTaq™ DNA-Polymerase (bei 5 E/µl • 4 × 1,5 ml GeneAmp™ 10x PCR-Puffer (100 mM Tris-HCl pH 8,3, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 0,01 % (w/v) Gelatine). Bei -20 °C lagern. |
|
AmpliTaq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
5000 Einheiten | |
Standard-PCR | |
1X | |
4000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Eigenständiges Enzym | |
Standard | |
DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
5 E/μl, 10X | |
Nein | |
3'-A | |
5 kb oder weniger | |
Buffer I |