Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Eine 94 kDa große, thermostabile, rekombinante DNA-Polymerase
Marke:  Applied Biosystems™ N8080171
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10468254
  • 866.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Inhalt: 5 x 200 μl AmpliTaq DNA-Polymerase (5 E/μl); 4 x 1.5 ml GeneAmp 10X-PCR-Puffer II (500 mm KCl, 100 mm Tris-HCl pH 8.3); 4 x 1.5 ml 25 mm MgCl2.
Beschreibung
Beschreibung
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
Rekombinante DNA-Polymerase durch Expression einer modifizierten Form des Thermus aquaticus (Taq) DNA-Polymerase-Gens in E. coli. Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, dessen rekombinante Eigenschaften sowie seine Reinigungsmethode für unvergleichliche Reinheit und Reproduzierbarkeit sorgen.
  • Eines der spezifischsten für die PCR verfügbaren Enzyme, was seine umfassende Nützlichkeit und Wirksamkeit bezeugt
  • Dank seines thermischen Aktivitätsprofils eignet es sich gut für PCR-Anwendungen
  • QC-getestet, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt:
  • 200 μl AmpliTaq™ DNA-Polymerase (5 E/μl)
  • 3 x 1,5 ml GeneAmp™ 10X PCR-Puffer I (100 mM Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM KCl, 15 mM MgCl2, 0,01 % (w/v) Gelatine)
Lagerung bei -20 °C.
AmpliTaq DNA-Polymerase
5' – 3'
1000 Einheiten
Standard-PCR
1X
800 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Eigenständiges Enzym
Standard
DNA-Polymerase
Trockeneis
5 E/μl, 10X
Nein
3'-A
5 kb oder weniger
Buffer I
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3061872 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080171
Chargennummer3072369 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberN8080171
Chargennummer2464597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080171
Chargennummer2500639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080171
Chargennummer2544966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberN8080171
Name des Produkts
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II > 1000 Einheiten