Learn More
Ansell PowerFlex™ Plus Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Sichere Handhabung von Glas, Metall und Kunststoffen
- Schnittfestigkeit und mechanische Leistung
- Kevlar™ Strickfutter und Naturkautschukbeschichtung
- Beständig gegen Abrieb, Reißen und Durchstiche
- Die erhöhte, knittrige Oberfläche der Latexbeschichtung bietet sicheren Halt bei trockenen und nassen Bedingungen
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Bauweise | Gestrickt |
Farbe | Blau, Gelb |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | EN 388:3444, EN 388:3444C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Blech und Glas bei Recycling, Dosen- oder Flaschenabfüllung |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 7
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell PowerFlex™ Plus Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur