Learn More
Ansell AlphaTec™ 02-100 Chemikalienbeständige, 5-lagige, laminierte Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe: 7; Menge: 1/Packung
Beschreibung
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
- Chemisch beständige Filmhandschuhe mit ergonomischem Design
- Integriertes, nicht gewebtes Futter hilft dabei, Schweiß zu absorbieren und abzubauen
- Patentierter Saum hält Chemikalien ab und den schützenden Film und das Futter als eine Einheit zusammen
- Allein getragen bieten Barrier™ Handschuhe Flexibilität und Fühlbarkeit
- Bei einer größeren Gefahr für physikalische Schäden sollten die Handschuhe als Futter unter schwereren Handschuhen aus Nitril, Neopren oder PVC getragen werden, wenn sie bei risikoreicheren Anwendungen verwendet werden, bei denen die Gefahr für physikalische Schäden größer ist
Bestellinformation
Einzeln in Polybeutel verpackte Paare.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll |
Material | Laminierte Folie |
Größe | 7 |
Dicke (angloamerikanisch) | 2,5 mil |
Dicke (metrisch) | 0,06 mm |
Norm EN 388 | EN 388:0000 |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | ABCEFGHIMS |
EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |
Grip Design | Glatt |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Product Information
Datasheets
Ansell barrier glove 02 100 specification
DateigrößeVersion: 200.6 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 02-100 Chemikalienbeständige, 5-lagige, laminierte Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur