Learn More
Ansell Barrier™ Handschuhe
Artikelnummer. 12333609 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Artikelnummer. 12333609
Marke: Ansell 2100090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende chemische Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, einschließlich biologischer Kampfstoffe und biologischer Gefahrstoffe. Ansell™ Barrier™ Handschuhe sind mit einem aufgeschweißten Kunststoffring zur Montage am Trellchem™ Ringsystem mit Bajonettverschluss versehen.
Laminierte Handschuhe bieten extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien sowie biologische Gefahren.
  • Bieten Flexibilität und Taktilität
  • Hergestellt aus einer außergewöhnlich dünnen chemikalienbeständigen, fünfschichtig laminierten Folie
  • Der integrierte Vliesstoff sorgt für eine kühlere, bequemere Passform, da er Schweiß absorbiert und ableitet
  • Kann als Lage unter schwereren Nitril-, Neopren- oder PVC-Handschuhen getragen werden
  • Handspezifisch
  • Beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien
  • Geflügelter Daumen für zusätzlichen Tragekomfort
Bestellinformation
Einzeln in Polybeutel verpackte Paare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; Kategorie lll
Anwendungen Industrial
Farbe Weiß
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Laminierte 5-Schicht-Folie
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 2,5 mil
Dicke (metrisch) 0,06 mm
Norm EN 388 EN 388:0000
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 2-100 9 902212
Serie AlphaTec™ 02-100
Länge (angloamerikanisch) 15 in.
Länge (metrisch) 38 cm