Learn More
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15621030
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15621030
Marke: Honeywell-Fluka 112091KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12125-02-9
Summenformel ClH4N
Molekulargewicht (g/mol) 53.49
MDL-Nummer MFCD00011420
InChI-Schlüssel NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumchlorid, Salmiak, Ammoniummuriat, ammonisch, Ammoniumchlorid Nh4Cl, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumkloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC-Name Azanium; Chlorid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumchlorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES [NH4 +].[Cl-]
Formelmasse 53.49 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)
Dampfdruck 1 mmHg (160.4 °C)
Dichte Vapor Density: 1.9 (vs air)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN3560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number11209-1KG
ChargennummerN0940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number11209-1KG
ChargennummerA0447133 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number11209-1KG,11209-6X1KG,11209-25KG,112090250,112090010,112090050,11209-2.5KG
ChargennummerM1730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog Number11209-1KG
ChargennummerM0740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog Number11209-1KG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ammonium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumchlorid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP,99.5 -100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >