Learn More
Ammoniumsulfat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10184780
Ammoniumsulfat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184780
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10184780
Marke: Thermo Scientific Acros 205870010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.01% max. (as SO4)
Dichte 1.76
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
ChargennummerA0466676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
ChargennummerA0463668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
ChargennummerA0463670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
ChargennummerA0463669 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfate
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ammoniumsulfat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >