Learn More
Ammoniumchlorid, ACS, 99.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium Chloride is commonly used as a buffer solution. It is used in the manufacturing of fireworks, safety explosives and smokes. It is used to control pH levels in chemicals, to produce sodium carbonate, as a fertilizer, in electronics and in metallurgy. Also used as a flux for cleaning, as a flavoring agent, as an expectorant in cough medicine and as a systemic acidifying agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammonium chloride |
Schmelzpunkt | 340°C (Sublimation) |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine and alcohol. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate. |
IUPAC-Name | Azanium; Chlorid |
Formelmasse | 53.49 |
Güte | ACS-Reagenz |
Brechungsindex | 1.642 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N18L064 | Analysenzertifikat | 20/02/2025 | 040193.A7,040193.A1 |
M17L016 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 040193.A7,040193.A1 |
X15K031 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 040193.A7,040193.A1 |
Z01I023 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 040193.A7,040193.A1 |
X21I011 | Analysenzertifikat | 27/10/2022 | 040193.A7,040193.A1 |
Sicherheit und Handhabung
- Ammonium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium chloride