Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
112.52 € - 440.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein blotting |
---|---|
Material | Nitrocellulose |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11798308
|
Cytiva
RPN132D |
Durchm. 13.2 cm | Scheibe | 0,45 μm | 50 Blättchen |
440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11758398
|
Cytiva
RPN82D |
8.2 cm | Scheibe | 0,45 μm | 50 Blättchen |
291.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
11798398
|
Cytiva
RPN910D |
9 x 10.5cm | Sheet | 0.45 μm | 10 Sheets |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11728388
|
Cytiva
RPN68D |
6 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11738388
|
Cytiva
RPN78D |
7 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10792237
|
Cytiva
RPN3032D |
30cm x 3m | Roll | 0.2 μm | 1 Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10024484
|
Cytiva
RPN303D |
30cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10410695
|
Cytiva
RPN203D |
20cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Hervorragende Empfindlichkeit, Auflösung und geringer Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen)
- Zu den Verpackungsmerkmalen gehören ein Zwischenblatt auf beiden Seiten der Membran und ein luftdichter, wiederverschließbarer Beutel mit Beschriftungsfeld
- Porengröße: 0.2μ und 0.45 μm
- Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
Protein blotting | |
Nitrocellulose |