Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
Marke:  Cytiva RPN78D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11738388
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende Empfindlichkeit, Auflösung und geringer Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen)
  • Zu den Verpackungsmerkmalen gehören ein Zwischenblatt auf beiden Seiten der Membran und ein luftdichter, wiederverschließbarer Beutel mit Beschriftungsfeld
  • Porengröße: 0.2μ und 0.45 μm
  • Auch als Scheiben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 cm
7 x 8cm
50 Blatt
Cellulosenitrat
8 cm
Protein-Blotting
Blatt
0,45 μm