Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
Marke: Cytiva RPN910D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragende Empfindlichkeit, Auflösung und geringer Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen)
- Zu den Verpackungsmerkmalen gehören ein Zwischenblatt auf beiden Seiten der Membran und ein luftdichter, wiederverschließbarer Beutel mit Beschriftungsfeld
- Porengröße: 0.2μ und 0.45 μm
- Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
9 cm | |
9 x 10.5cm | |
10 Bögen | |
Cellulosenitrat |
10.5 cm | |
Protein-Blotting | |
Blatt | |
0,45 μm |