Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
Marke: Cytiva RPN203D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Spezifikation
20 cm | |
20cm x 3m | |
1 Roll | |
Nitrocellulose |
3 m | |
Protein blotting | |
Roll | |
0.45 μm |