Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ Membranen
Die nicht verstärkte Membran aus 100 % reiner Nitrocellulose ist für den Einsatz mit allen ECL Western und Protein Blotting-Anwendungen validiert
Marke: Cytiva RPN68D
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hervorragende Empfindlichkeit, Auflösung und geringer Hintergrund für alle Markierungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen)
- Zu den Verpackungsmerkmalen gehören ein Zwischenblatt auf beiden Seiten der Membran und ein luftdichter, wiederverschließbarer Beutel mit Beschriftungsfeld
- Porengröße: 0.2μ und 0.45 μm
- Auch als Scheiben erhältlich
Spezifikation
6 cm | |
6 x 8cm | |
50 Sheets | |
Nitrocellulose |
8 cm | |
Protein blotting | |
Sheet | |
0.45 μm |