Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting-Detektionsreagenzien
Für alle routinemäßigen Western Blotting verwenden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detektionsreagenzien sind die weltweit ersten handelsüblichen chemilumineszierenden Nachweisreagenzien und nach wie vor eines der am weitesten verbreiteten.
Marke: Cytiva RPN2106
Beschreibung
- Nachweisbar auf Hyperfilm™ ECL oder mit CCD-Imager
- Verfügt über eine verbesserte Luminol-basierte Detektion, die für alle routinemäßigen Western-Blottings geeignet ist
Western Blot
Spezifikation
ECL-Westernblot-Detektionsreagenz | |
250 mL | |
Nachweis von 4000cm2 Membran | |
2 °C bis 8 °C |
Western Blot | |
∼10 pg | |
250 ml Nachweisreagenz, 1250 ml Nachweisreagenz 2 |