Learn More
Cytiva 96-Well-Polypropylen UniPlate™ Mikrotiterplatten
Hergestellt aus Polypropylen für überragende chemische und thermische Stabilität. Whatman™ 96-Well UniPlate™ Mikroplatten aus Polypropylen sind beständig bei Temperaturen bis zu -80 °C für die Langzeitlagerung.
Marke:  Cytiva 7701-5200
219.55 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11388674
  • 317.00 € / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einteilige, gegossene Entnahme- und Analyseplatten
  • Erfüllen den ANSI/SBS-Standard für Mikrotiterplatten
  • Verhindern optische Überlappungen in lichtemittierenden Assays
  • Unbehandelt
  • Ideal als Filtratsammler und für homogene Assaymethoden für Hochdurchsatz-Screening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Polypropylen
96
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
UNIPLATE Mikrotiterplatten
Naturfarben
2 mL
Unbehandelt
Für homogene Assayverfahren bei Analysen mit hohem Durchsatz
Name des Produkts
Cytiva 96-Well-Polypropylen UniPlate™ Mikrotiterplatten > Rund, naturfarben, 2 ml