Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube
Wilmad Precision NMR-Quarzröhrchen haben eine extrem niedrige Wärmeausdehnungsrate und eine hohe Zugfestigkeit, die während des Kühlungs-/Erwärmungsprozesses 14-mal robuster ist als Glasröhrchen des Typs 1 Klasse A
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66607-0575
380.33 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15389018
  • 462.65 € / 5 Packungen
Verfügbar ab: 23-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
 Hergestellt in einem hochmodernen US-amerikanischem ISO 9001:2008- Werk mit einem einzigartigen Präzisionsschrumpfungs- und -mahlprozess, um die Innenfläche mit maximiertem Füllfaktor zu formen.
  • Natürlich vorkommender Quarz behält eine Transmissionsrate von über 85 % (10 mm-Dicke, unter Berücksichtigung von Reflexionsverlusten) über 265 nm bei, was Quarzröhrchen zu einer guten Wahl in photochemischen Studien macht
  • Die Hälfte der dielektrischen Konstante von Pyrextrademark (TM) Glas trägt zur Verbesserung des Qualitätsfaktors bei
  • Eine niedrige Bordichte bei oder unter 0.1 ppm garantiert einen sauberen Hintergrund in Boron-11 NMR-Studien
  • Die strenge Innen- und Außendurchmessertoleranz von nur 0.0065 mm eignet sich für Wilmad Einsätze
  • Um das SRV zu maximieren, weisen Precision NMR-Quarzröhrchen minimale paramagnetische Verunreinigungen auf, die das Shimmen beeinflussen würden 
  • Die Innenfläche ist bei Umgebungstemperatur beständig gegen starke Säuren und Basen
  • 100%ige Prüfung mit mehreren NIST-rückführbaren Messgeräten und optischen Prüfungen auf Oberflächendefekte
Spezifikation
Spezifikation
6 µm
178 mm
4,2065 ± 0,0065 mm
7 in.
Gehäuse 535-PP-7QTZ-5
13 µm
4,936 ± 0,0065 mm
600 MHz
0,38 mm
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5mm O.D. Thin Walled Quartz NMR Tube > Modell 535-PP-7QTZ-5; 600 Mhz; 7 Zoll lang; 4.936±0.0065 mm Außendurchm.