Learn More
Cytiva Amersham™ ECL™ Western Blotting-Detektionsreagenzien
Artikelnummer. p-3676827 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
62,5 mL
125 mL
250 mL
375 mL
Ausreichend für:
Nachweis von 1000 cm2 Membran
Nachweis von 2000cm2 Membran
Nachweis von 4000cm2 Membran
Nachweis von 6000cm2 Membran
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10754557
Marke: Cytiva RPN2109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Für alle routinemäßigen Western Blotting verwenden. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ Western Blotting Detektionsreagenzien sind die weltweit ersten handelsüblichen chemilumineszierenden Nachweisreagenzien und nach wie vor eines der am weitesten verbreiteten.
  • Nachweisbar auf Hyperfilm™ ECL oder mit CCD-Imager
  • Verfügt über eine verbesserte Luminol-basierte Detektion, die für alle routinemäßigen Western-Blottings geeignet ist
Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ECL-Westernblot-Detektionsreagenz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 62,5 mL
Empfindlichkeit ∼10 pg
Ausreichend für Nachweis von 1000 cm2 Membran
Kitinhalt 62.5 ml Nachweisreagenz, 162.5 ml Nachweisreagenz 2
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C