Learn More
Invitrogen™ Hefe-tRNA (10 mg/ml)
Co-Präzipitationsmittel zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren
Marke: Invitrogen™ AM7119
165.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Invitrogen Hefe-tRNA wird aus Bierhefe aufgereinigt. Bei der Verwendung in einer Endkonzentration von 10 bis 20 μg/ml ist Hefe-tRNA ein effektives Co-Präzipitationsmittel bei der Wiederfindung von kleinen Mengen Nukleinsäuren. Es wird in einem Röhrchen mit 0,5 ml in einer Konzentration von 10 mg/ml geliefert.
Was ist ein Co-Präzipitationsmittel?
Co-Präzipitationsmittel sind inerte Substanzen zur Unterstützung der Wiederfindung von Nukleinsäuren bei Alkoholfällungen. Während sie auch für die Fällung großer Mengen von Nukleinsäuren verwendet werden können, sind sie unverzichtbar für die quantitative Rückgewinnung kleiner Mengen von Nukleinsäuren in verdünnten Lösungen. Oft ist die Verwendung solcher Moleküle aus keinem anderen Grund als der Visualisierung der pelletierten Ausfällung nach der Zentrifugation wünschenswert.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, allgemeine gDNA-Aufreinigungsreagenzien und Zubehör, genomische DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
Träger für Nukleinsäure-Fällungen | |
Ambion™ | |
Trockeneis |
10 mg/ml | |
Hefe-tRNA | |
38 ml |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30