Learn More
Velp Scientifica™ ZX3 Erweiterter Vortexmischer
Artikelnummer. 16532382 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16532382
Marke: Velp Scientifica™ F202A0176
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der VELP ZX3 Advanced Vortex-Mixer bietet eine einstellbare Rührgeschwindigkeit und ist elektronisch bis zu 3000 U/min geregelt.Betrieb im Touch-Modus oder Dauerbetrieb
  • Betrieb mit variabler Drehzahl, elektronisch gesteuert bis zu 3.000 U/min.
  • Automatischer Start im Touch-Modus oder Dauerbetrieb.
  • Große Auswahl an Zubehör für Röhrchen, Platten und Kolben.
  • Große, rutschfeste Gummifüße verhindern ein Verrutschen des Geräts.
  • IP 42-Schutz vor Partikeln und Flüssigkeiten.
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 0,5 kg
Drehzahlbereich Bis 3000 rpm
Spannung 100/240 V
Stromstärke 6,25 A
Tragkraft (angloamerikanisch) 17.6 oz.
Frequenz 50/60 Hz
Material Zinklegierung, Technopolymer-Basis; Schaumstoffplattform
Abmessungen (L x B x H) 6,5 x 5,9 x 5,1 in., (165 x 150 x 130 mm)
Höhe (angloamerikanisch) 5,12 in.
Höhe (metrisch) 130 mm
Länge (angloamerikanisch) 6,50 in.
Länge (angloamerikanisch) Plattform 1,15 in.
Länge (metrisch) 165 mm
Länge (metrisch) Plattform 29 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,9 in.
Breite (angloamerikanisch) Plattform 1,15 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) Plattform 29 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 5,9 lb.
Versandgewicht (metrisch) 2,7 kg
Modell ZX3
Enthält Mischbecher-Kopf
IP-Schutzart IP 42
Betriebsmodi Touch, Dauerbetrieb