Learn More
3M™ Doodlebug™ Floor Edge Cleaning Kit
Convenient handle options provide versatile cleaning solutions. Unique hook and loop bottom holds 3M™ Doodlebug™ Pads, Sponges and Brushes without the use of adhesives or fasteners.
Marke: 3M™ Doodlebug™ 7000002233
Beschreibung
- Ideal für die Pflege schwer zugänglicher Bereiche
- Effizientes und vielseitiges Hilfsmittel zur Bodenreinigung
- Verwenden Sie das mitgelieferte weiße Pad zum Polieren und das braune Pad zum Abschleifen
- Die Pads sind äußerst langlebig und leicht zu reinigen
Spezifikation
Reinigungsset | |
229 x 102 mm | |
Doodlebug™ Pads, Schwämme und Bürsten | |
9 in. | |
6473 K, Tragbarer Padhalter | |
4 in. |
Braun | |
Reinigung | |
(1) Padhalter, (1) Bodenpad zum Polieren, (1) Bodenpad zum Abschleifen | |
229 mm | |
4/Packung | |
102 mm |