Learn More
Invitrogen™ Natriumacetat (3 M), pH 5,5, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9740
64.64 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10679075
  • 74.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen 3 M Natriumacetat-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in einer 100 ml-Flasche geliefert. Die Lösung ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogens nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, in denen eine Kontamination mit Nukleasen verhindert wird. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Natriumacetat
3 M
Flasche
Ambion™
100 ml
Flüssig
Bei Raumtemperatur lagern.
RNA-Anwendungen
pH 5,5
Molekularbiologische Qualität
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9740
Chargennummer2836965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9740
Chargennummer2836637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM9740
Chargennummer2870035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9740
Chargennummer2873491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9740
Name des Produkts
Invitrogen™ Natriumacetat (3 M), pH 5,5, RNase-frei > 100 ml