Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System
Das Neon NxT Elektroporationssystem ist eine Elektroporationsplattform der nächsten Generation, die die einzigartige und bewährte Neon Elektroporationstechnologie nutzt, die die Transfektionseffizienz und Zellviabilität erhöht.
Marke:  Invitrogen™ NEON1
Artikelnummer. 17800225
  • 10700.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flasks, Plates (6-well, 12-well, 24-well, and 96-well)
Neon™ NxT Electroporation System
500–2500 V (Electroporation)
Farb-Touchscreen
1–100 ms
270 W
• Neon NxT electroporation device
• Pipette
• Pipette station
• Power cord
• Quick reference guide
Transfektion
100/240 VAC
500–2500 V (Electroporation)
1–10 Pulses
1 system
100–240 VAC, 50/60 Hz, 270 VA
Touchscreen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2520124010782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberNEON1
Chargennummer2520124010847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberNEON1
Chargennummer2520124010824 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberNEON1
Chargennummer2520124020866 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberNEON1
Chargennummer2520124010809 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/01/2025 Catalog NumberNEON1
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System > 1 System