missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lonza™ AccuGENE™ 3 M Natriumacetat, pH 5,2
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie
Marke: Lonza™ 51203
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Mit 18 Megaohm-Wasser zubereitet
- Mit 0,2 μm-Filter gefiltert und in sterile Flaschen gefüllt
- Hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um die Konsistenz zu gewährleisten
- Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei
- Für individuelle Ansprüche stehen individuelle Lösungen zur Verfügung

Spezifikation
3 M | |
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie | |
3M Natriumacetat | |
500 ml |
Ja | |
5,2 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lonza™ AccuGENE™ 3 M Natriumacetat, pH 5,2 > 3 M Natriumacetat; 500 ml
Ausschließlich für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur