Learn More
Ansell AlphaTec™ 18 Zoll Solvex™ 37-185 Nitrilhandschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
Hochbelastbare, chemisch beständige Handschuhe aus Nitril in Ellenbogenlänge, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Hochleistungs-Nitrilverbund
- Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Umgebungen
- Schutz vor Rissen, Durchstichen und Abrieb im Vergleich zu Gummi- oder Neopren-Handschuhen
- Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
- Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
- Erfüllt die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600).
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategorie III |
Chlorinated | Ja |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 22 mil |
Dicke (metrisch) | 0,55 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 18 Zoll Solvex™ 37-185 Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur