Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm
Encompass
Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:12 %; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
N.V. - 952.84 €
Spezifikation
Filmdicke 3 μm
Zur Verwendung mit Klassische Umkehrphasenanwendungen
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 3 μm
Porengröße 190 Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Säulenformat Preis Menge & Verfügbarkeit  
11392621
Encompass
Unterlagen ansehen
Grace™
87667
100 mm 4,6 mm Analysesäule
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11302631
Encompass
Unterlagen ansehen
Grace™
87669
100 mm 2,1 mm Microbore-Säule
N.V.
1 Stück
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11359460
Unterlagen ansehen
Grace™
87668
150 mm 4.6 mm Analysesäule Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Spezifikation
3 μm
Kugelförmig
190 Å
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Klassische Umkehrphasenanwendungen
3 μm
200 m²/g
Gehäuse C18
12%
Ja
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm