Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C18, Partikelgröße 5 μm
Analysieren Sie Säuren, Basen und Neutrale in einem Durchlauf
N.V. - 672.00 €
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Filmdicke | 5 μm |
Zur Verwendung mit | Microbore-Anwendungen, stabil in beliebten mobilen Microbore-Phasen |
Partikelform | Kugelförmig |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11372701
|
Grace™
5129675 |
150 mm | Industry Standard | N/A | N/A | N/A | |||||
11312711
![]() |
Grace™
88057 |
250 mm | Wasserstandard |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11382701
![]() |
Grace™
88053 |
150 mm | Wasserstandard |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Analysieren Sie Säuren, Basen und neutrale Verbindungen in einem Durchlauf
- Basisch deaktiviert, um aktivierte Silanole zu eliminieren und Peak-Tailing zu reduzieren
- Für eine lange Lebensdauer — auch bei rauen mobilen Phasen polymerisch verklebt und doppelt endcapped
- Bewahren selbst nach 500 Stunden langem Waschen mit einer mobilen Phase aus Acetonitril/Trifluoressigsäure ihre Kapazität und Selektivität
- Bei der Verwendung in stark basischen Verbundanwendungen benötigen Säulen zur Erzeugung scharf symmetrischer Peaks im Allgemeinen keine Modifikatoren für mobile Phasen
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
Kugelförmig | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4.6 mm | |
Microbore-Anwendungen, stabil in beliebten mobilen Microbore-Phasen | |
5 μm | |
340 m²/g | |
C18 | |
16% | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C18, Partikelgröße 5 μm