Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C18, Partikelgröße 5 μm
Analysieren Sie Säuren, Basen und Neutrale in einem Durchlauf
Marke: Grace™ 5129675
Beschreibung
Analysieren Sie Säuren, Basen und neutrale Verbindungen in einem Durchlauf
- Basisch deaktiviert, um aktivierte Silanole zu eliminieren und Peak-Tailing zu reduzieren
- Für eine lange Lebensdauer — auch bei rauen mobilen Phasen polymerisch verklebt und doppelt endcapped
- Bewahren selbst nach 500 Stunden langem Waschen mit einer mobilen Phase aus Acetonitril/Trifluoressigsäure ihre Kapazität und Selektivität
- Bei der Verwendung in stark basischen Verbundanwendungen benötigen Säulen zur Erzeugung scharf symmetrischer Peaks im Allgemeinen keine Modifikatoren für mobile Phasen
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
150 mm | |
5 μm | |
340 m²/g | |
C18 | |
16% | |
Ja | |
Industry Standard |
4.6 mm | |
Microbore-Anwendungen, stabil in beliebten mobilen Microbore-Phasen | |
Kugelförmig | |
100 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC |