Learn More
Cytiva Acro™ 37 TF Belüftungsvorrichtung mit PTFE-Membran
Einweg-Mehrzweckfilter für die Entlüftung kleiner Volumen, Lösungsmittel und Gasfiltration.
Marke:  Cytiva 4465
1976.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17114321
  • 2080.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PTFE-Membran und Polypropylengehäuse haben eine breite chemische Kompatibilität.
  • Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Unsteril
200/Pk.
0,2 μm
7,5 cm2
37 mm
Name des Produkts
Cytiva Acro™ 37 TF Belüftungsvorrichtung mit PTFE-Membran > 200/Packung