Learn More
Mettler Toledo™ LE703 Sensor für FiveGo™ Leitfähigkeitsmessgeräte
IP67-wasserfeste, robuste Leitfähigkeitssonde für mittlere bis hohe Leitfähigkeitswerte.
Marke: Mettler Toledo™ 30266974
207.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bereich: 10μS/cm bis 200 mS/cm
- Stecker/Anschluss: LTW
Spezifikation
LTW (IP67) | |
LE703-Sensor, IP67 wasserdicht | |
2,00 m |
LE Cond Elektrode LE703-IP67 | |
Für mittlere bis hohe Leitfähigkeiten |