Learn More
Fisherbrand™ Membranpumpe aus Polytetrafluoroethylen
Diese Pumpen eignen sich für verschiedenste Laboranwendungen. Die Fisherbrand™ Membran-Vakuumpumpen für chemische Anwendungen eignen sich ideal für aggressive Lösungsmittel und saure Dämpfe.
Marke:  Fisherbrand™ 400177-35
1665.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12991131
  • 2860.00 € / 1 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch beständig
  • Ersatz für Drehschieberpumpen und Wasserabsauger, insbesondere bei Anwendungen mit grobem Vakuum, bei denen korrosive Dämpfe auftreten
  • Die Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Karbonfaserverstärkung, um korrosive und aggressive Dämpfe ohne Beschädigung zu bewältigen
  • Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebsraum sorgt für eine längere Lebensdauer der mechanischen Teile
  • Die Pumpen verwenden PTFE-Membranen mit einer starken, nicht benetzten Rückseite und PEEK-Ventilen, die außerordentlich chemikalienbeständig und im Vergleich zu Elastomerventilen extrem verschleißfest sind
  • Ein Gasballastventil unterstützt die Aufrechterhaltung der Pumpenleistung bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen
  • Schlauchtüllen für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser
  • Schwingungsdämpfungsfüße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mbar
20 x 26 x 15 cm (7.8 x 10.2 x 5.9 in.)
<44db (A), at 50Hz
10.3 kg
33 l/min
Rotationsverdampfung
< 2 mbar
230 V-, 50/60 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Steckern
PTFE
22.7 lbs.
Membran-Vakuumpumpe
4
3
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Fisherbrand™ Membranpumpe aus Polytetrafluoroethylen > Material: Polytetrafluorethylen